2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3089-10G PC3089-1G PC3089-5G
APOSPC3089-10GEA 0 EUR
APOSPC3089-10G APOSPC3089-1G APOSPC3089-5G
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₄F₆O₂
MW: 258.12 g/mol
Kookpunt: 260
Smeltpunt: 136…140 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000376
CAS nummer: 24821-22-5
EINECS: 246-479-1