3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3090-100G PC3090-10G PC3090-5G PC3090-25G
APOSPC3090-100GEA 87.6 EUR
APOSPC3090-100G APOSPC3090-10G APOSPC3090-5G APOSPC3090-25G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₄F₆O₂
MW: 258.12 g/mol
Kookpunt: 260
Smeltpunt: 140…144 °C
Dichtheid: 1.42 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000388
CAS nummer: 725-89-3
EINECS: 211-970-1