2-Chloro-4-methylbenzotrifluoride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-4-methyl-1-(trifluoromethyl)benzene
PC3091-1G PC3091-25G PC3091-5G
APOSPC3091-1GEA 22 EUR
APOSPC3091-1G APOSPC3091-25G APOSPC3091-5G
2-Chloro-4-methylbenzotrifluoride 98%
2-Chloro-4-methylbenzotrifluoride
Formule: C₈H₆ClF₃
Kookpunt: 91 °C/50mmHg
Vlampunt: 69 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00190112
CAS nummer: 74483-46-8