4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenol 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3097-5G PC3097-25G
APOSPC3097-5GEA 65.9 EUR
APOSPC3097-5G APOSPC3097-25G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenol 99%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₇H₄BrF₃O
Smeltpunt: 44…46 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095342
CAS nummer: 320-49-0