5-Bromo-2-ethoxybenzotrifluoride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3098-25G PC3098-5G PC3098-1G
APOSPC3098-25GEA 289 EUR
APOSPC3098-25G APOSPC3098-5G APOSPC3098-1G
5-Bromo-2-ethoxybenzotrifluoride 98%
5-Bromo-2-ethoxybenzotrifluoride
Formule: C₉H₈BrF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08059521
CAS nummer: 914635-58-8