3,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3100-100G PC3100-25G PC3100-500G
APOSPC3100-100GEA 77.5 EUR
APOSPC3100-100G APOSPC3100-25G APOSPC3100-500G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₃F₆N
Kookpunt: 154…156 °C
Smeltpunt: 16…21 °C
Dichtheid: 1,421 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 72 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000379
CAS nummer: 27126-93-8
EINECS: 248-240-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III