3,3'-Bis(trifluoromethyl)benzophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Bis(3-(trifluoromethyl)phenyl)methanone
PC3101-1G PC3101-5G PC3101-25G
APOSPC3101-1GEA 22 EUR
APOSPC3101-1G APOSPC3101-5G APOSPC3101-25G
3,3'-Bis(trifluoromethyl)benzophenone
3,3'-Bis(trifluoromethyl)benzophenone
Formule: C₁₅H₈F₆O
Smeltpunt: 98…102 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000390
CAS nummer: 1868-00-4