3,4'-Bis(trifluoromethyl)benzophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(Trifluormethyl)-3-((4-(trifluormethyl)phenyl)methanoyl)benzene
PC3102-25G PC3102-5G PC3102-10G
APOSPC3102-25GEA 368 EUR
APOSPC3102-25G APOSPC3102-5G APOSPC3102-10G
3,4'-Bis(trifluoromethyl)benzophenone 98%
3,4'-Bis(trifluoromethyl)benzophenone
Formule: C₁₅H₈F₆O
Smeltpunt: 93…97 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013561
CAS nummer: 21084-22-0