3,5-Bis(trifluoromethyl)benzophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3103-10G PC3103-50G PC3103-5G
APOSPC3103-10GEA 51.2 EUR
APOSPC3103-10G APOSPC3103-50G APOSPC3103-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzophenone 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzophenone
Formule: C₁₅H₈F₆O
Kookpunt: 111…112 °C/0,2mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015510
CAS nummer: 21221-93-2
EINECS: 244-282-5