2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3103D-1G PC3103D-5G PC3103D-25G PC3103D-100G
APOSPC3103D-1GEA 22 EUR
APOSPC3103D-1G APOSPC3103D-5G APOSPC3103D-25G APOSPC3103D-100G
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₉H₃ClF₆O
MW: 276.57 g/mol
Kookpunt: 179 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061227
CAS nummer: 53130-43-1
UN: 3265
ADR: 8 III