3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride, 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoylchloride
PC3104-100G PC3104-25G PC3104-5G
APOSPC3104-100GEA 92.1 EUR
APOSPC3104-100G APOSPC3104-25G APOSPC3104-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₉H₃ClF₆O
MW: 276.57 g/mol
Kookpunt: 65…67 °C/12mmHg
Dichtheid: 1.526 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 72 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000387
CAS nummer: 785-56-8
EINECS: 212-322-0
UN: 3265
ADR: 8 II