3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3104H-100G PC3104H-10G PC3104H-25G
APOSPC3104H-100GEA 76 EUR
APOSPC3104H-100G APOSPC3104H-10G APOSPC3104H-25G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₉H₆F₆O
Kookpunt: 100 °C/14mmHg
Smeltpunt: 53…56 °C
Vlampunt: 98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009907
CAS nummer: 32707-89-4
EINECS: 251-168-9