3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
PC3104M-100G
PC3104M-25G
PC3104M-5G
PC3104M-1G
PC3104M-10G
APOSPC3104M-100GEA
199
EUR
APOSPC3104M-100G
APOSPC3104M-25G
APOSPC3104M-5G
APOSPC3104M-1G
APOSPC3104M-10G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine 95%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine
Formule:
C₉H₇F₆N Kookpunt: 82…84 °C/15mmHg Smeltpunt: 50…55 °C Vlampunt: 78 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009909 CAS nummer: 85068-29-7 EINECS: 285-290-9 UN: 3259 ADR: 8,II |