2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-(Bromomethyl)-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
PC3104T-1G PC3104T-5G PC3104T-25G
APOSPC3104T-1GEA 40.9 EUR
APOSPC3104T-1G APOSPC3104T-5G APOSPC3104T-25G
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₉H₅BrF₆
Kookpunt: 112 °C/0,2mmHg
Dichtheid: 1,637 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 54 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010306
CAS nummer: 140690-56-8
UN: 2920
ADR: 8+3,II