3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-(Bromomethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
PC3105-100G PC3105-25G PC3105-500G
APOSPC3105-100GEA 0 EUR
APOSPC3105-100G APOSPC3105-25G APOSPC3105-500G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₉H₅BrF₆
Kookpunt: 136…140 °C/14mmHg
Smeltpunt: 18 °C
Dichtheid: 1,675 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 26 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009905
CAS nummer: 32247-96-4
EINECS: 250-971-1
UN: 2920
ADR: 8+3,II