2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3105D-25G PC3105D-5G PC3105D-100G
APOSPC3105D-25GEA 470 EUR
APOSPC3105D-25G APOSPC3105D-5G APOSPC3105D-100G
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl chloride 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl chloride
Formule: C₉H₅ClF₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00083537
CAS nummer: 195136-46-0
UN: 1760
ADR: 8,III