4,4'-Bis(trifluoromethyl)-2,2'-dinitrodiphenyldisulphide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3106M-5G PC3106M-25G
APOSPC3106M-5GEA 132 EUR
APOSPC3106M-5G APOSPC3106M-25G
4,4'-Bis(trifluoromethyl)-2,2'-dinitrodiphenyldisulphide 97%
4,4'-Bis(trifluoromethyl)-2,2'-dinitrodiphenyldisulphide
Formule: C₁₄H₆F₆N₂S₂O₄
Smeltpunt: 157…160 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00018043
CAS nummer: 860-39-9