5-Iodo-α,α,α,α',α',α'-hexafluoro-m-xylene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Iodo-α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-m-xylene, 1,3-Di(trifluormethyl)-5-iodbenzene, 1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-iodobenzene, 1-Iodo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)iodobenzene
PC3108-100G PC3108-10G PC3108-25G
APOSPC3108-100GEA 90.6 EUR
APOSPC3108-100G APOSPC3108-10G APOSPC3108-25G
5-Iodo-α,α,α,α',α',α'-hexafluoro-m-xylene 98%
5-Iodo-α,α,α,α',α',α'-hexafluoro-m-xylene
Formule: C₈H₃F₆I
MW: 340.01 g/mol
Kookpunt: 62…64 °C/12mmHg
Dichtheid: 1.919 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040837
CAS nummer: 328-73-4