1,4-Bis(trifluoromethyl)-2-nitrobenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Nitro-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene, 1-Nitro-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
PC3108W-1G PC3108W-5G
APOSPC3108W-1GEA 44 EUR
APOSPC3108W-1G APOSPC3108W-5G
1,4-Bis(trifluoromethyl)-2-nitrobenzene 97%
1,4-Bis(trifluoromethyl)-2-nitrobenzene
Formule: C₈H₃F₆NO₂
MW: 259.11 g/mol
Kookpunt: 70…75 °C/15mmHg
Dichtheid: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 76 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236674
CAS nummer: 320-88-7