2-Benzoxazol-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol
PC3111-250MG PC3111-1G PC3111-5G
APOSPC3111-250MGEA 87.6 EUR
APOSPC3111-250MG APOSPC3111-1G APOSPC3111-5G
2-Benzoxazol-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 97%
2-Benzoxazol-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol
Formule: C₁₆H₁₂F₃NO₂
Smeltpunt: 193…196 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03424486
CAS nummer: 502625-50-5