3,5-Bis(trifluoromethyl)phenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylenol
PC3112-100G PC3112-25G
APOSPC3112-100GEA 132 EUR
APOSPC3112-100G APOSPC3112-25G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenol 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₈H₄F₆O
Kookpunt: 97…98 °C/50mmHg
Smeltpunt: 20…21 °C
Dichtheid: 1,511 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000386
CAS nummer: 349-58-6
EINECS: 206-488-3