(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3113G-100G PC3113G-1KG PC3113G-25G
APOSPC3113G-100GEA 87.6 EUR
APOSPC3113G-100G APOSPC3113G-1KG APOSPC3113G-25G
(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₃(CF₃)₂)CH₂COOH
Smeltpunt: 121…128 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009908
CAS nummer: 85068-33-3
EINECS: 285-295-6