3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile
PC3114G-5G PC3114G-100G PC3114G-25G
APOSPC3114G-5GEA 22 EUR
APOSPC3114G-5G APOSPC3114G-100G APOSPC3114G-25G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 95%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₁₀H₅F₆N
Dichtheid: 1,42 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009904
CAS nummer: 85068-32-2
EINECS: 285-294-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III