3,5-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3114L-1G PC3114L-500MG
APOSPC3114L-1GEA 46.8 EUR
APOSPC3114L-1G APOSPC3114L-500MG
3,5-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formule: C₁₁H₉F₆NO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00061309
CAS nummer: 237076-69-6