3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Isocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylisocyanate, Isocyanic Acid 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Ester
PC3115A-25G PC3115A-5G
APOSPC3115A-25GEA 283 EUR
APOSPC3115A-25G APOSPC3115A-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₉H₃F₆NO
Kookpunt: 62 °C/2mmHg
Dichtheid: 1,476 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 67 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00013559
CAS nummer: 16588-74-2
UN: 2206
ADR: 6.1,III