3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3115B-100G PC3115B-25G PC3115B-5G
APOSPC3115B-100GEA 256 EUR
APOSPC3115B-100G APOSPC3115B-25G APOSPC3115B-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Formule: C₉H₃F₆NS
Kookpunt: 109…110 °C/35mmHg
Dichtheid: 1,485 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 108 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040838
CAS nummer: 23165-29-9
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III