3',5'-Bis(trifluoromethyl)propiophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3116-5G PC3116-25G PC3116-100G
APOSPC3116-5GEA 22 EUR
APOSPC3116-5G APOSPC3116-25G APOSPC3116-100G
3',5'-Bis(trifluoromethyl)propiophenone 98%
3',5'-Bis(trifluoromethyl)propiophenone
Formule: C₁₁H₈F₆O
Kookpunt: 72 °C/7mmHg
Dichtheid: 1,379 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 76 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009911
CAS nummer: 85068-34-4
EINECS: 285-296-1