3,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3116B-1G PC3116B-5G
APOSPC3116B-1GEA 22.1 EUR
APOSPC3116B-1G APOSPC3116B-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₅H₂F₆N₂
Smeltpunt: 83…85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153672
CAS nummer: 14704-41-7