3-Fluorobenzenesulphonamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3117-25G PC3117-5G
APOSPC3117-25GEA 232 EUR
APOSPC3117-25G APOSPC3117-5G
3-Fluorobenzenesulphonamide 97%
3-Fluorobenzenesulphonamide
Formule: C₆H₆FNO₂S
Smeltpunt: 124…129 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042284
CAS nummer: 1524-40-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III