4-Amino-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Amino-5-cyanobenzotrifluoride
PC31183-100G PC31183-25G
APOSPC31183-100GEA 132 EUR
APOSPC31183-100G APOSPC31183-25G
4-Amino-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
4-Amino-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₅F₃N₂
MW: 186.14 g/mol
Kookpunt: 100 °C/0.1mmHg
Smeltpunt: 60…63 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00275473
CAS nummer: 327-74-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III