1,6-Divinylperfluorohexane 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC3120-1G
PC3120-25G
PC3120-5G
PC3120-100G
APOSPC3120-1GEA
0
EUR
APOSPC3120-1G
APOSPC3120-25G
APOSPC3120-5G
APOSPC3120-100G
1,6-Divinylperfluorohexane 99%
1,6-Divinylperfluorohexane
Formule:
C₁₀H₆F₁₂ Kookpunt: 83,5 °C/43mmHg Dichtheid: 1,332 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00077521 CAS nummer: 1800-91-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...