2-[(3-Fluorobenzyl)oxy]-5-nitrobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC31223-1G PC31223-250MG
APOSPC31223-1GEA 96.6 EUR
APOSPC31223-1G APOSPC31223-250MG
2-[(3-Fluorobenzyl)oxy]-5-nitrobenzaldehyde
2-[(3-Fluorobenzyl)oxy]-5-nitrobenzaldehyde
Formule: C₁₄H₁₀FNO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00117030
CAS nummer: 219539-49-8