4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamideoxime
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3123-250MG PC3123-1G
APOSPC3123-250MGEA 64.3 EUR
APOSPC3123-250MG APOSPC3123-1G
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamideoxime
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamideoxime
Formule: C₇H₆F₃N₃O
Smeltpunt: 183…185 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00219948
CAS nummer: 175204-85-0