2-[N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)amino]-5-chloropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-[N,N-Bis(Trifluoromethylsulphonyl)amino]-5-chloropyridine, N-(5-Chloro-2-pyridyl)triflimide, 2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)amino]-5-chloropyridine, N-(5-Chloro-2-pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonyl)imide, Comins Triflating Reagent, N-(5-Chloro-2-pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide)
PC3128-25G PC3128-100G PC3128-5G
APOSPC3128-25GEA 78.9 EUR
APOSPC3128-25G APOSPC3128-100G APOSPC3128-5G
2-[N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)amino]-5-chloropyridine
2-[N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)amino]-5-chloropyridine
Formule: C₇H₃ClF₆N₂O₄S₂
Smeltpunt: 45…47 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00191833
CAS nummer: 145100-51-2