1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl acrylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: DFHA, Acrylic acid 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoroheptyl ester, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoroheptyl Acrylate
PC3132-100G PC3132-25G
APOSPC3132-100GEA 0 EUR
APOSPC3132-100G APOSPC3132-25G
1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl acrylate 97%
1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl acrylate
Formule: C₁₀H₆F₁₂O₂
Kookpunt: 197 °C
Dichtheid: 1,581 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 101 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00080746
CAS nummer: 2993-85-3
EINECS: 221-064-8