Undecafluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl)fluoride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3132G-100G PC3132G-25G PC3132G-5G
APOSPC3132G-100GEA 349 EUR
APOSPC3132G-100G APOSPC3132G-25G APOSPC3132G-5G
Undecafluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl)fluoride 97%
Undecafluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl)fluoride
HFPO trimer, tetramer, pentamer also available.
Formule: C₆F₁₂O₂
Kookpunt: 54…56 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00054657
CAS nummer: 2062-98-8
EINECS: 218-173-8
UN: 3265
ADR: 8,III