4-(Trifluoromethyl)phenyl acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC31334-1G PC31334-5G
APOSPC31334-1GEA 211 EUR
APOSPC31334-1G APOSPC31334-5G
4-(Trifluoromethyl)phenyl acetate 95%
4-(Trifluoromethyl)phenyl acetate
Formule: C₉H₇F₃O₂
MW: 204.15 g/mol
Vlampunt: 69 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00829056
CAS nummer: 78950-29-5