5-Chloro-2-fluorobenzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3142-100G PC3142-25G PC3142-5G PC3142-500G
APOSPC3142-100GEA 62.9 EUR
APOSPC3142-100G APOSPC3142-25G APOSPC3142-5G APOSPC3142-500G
5-Chloro-2-fluorobenzoic acid 97%
5-Chloro-2-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₄ClFO₂
Smeltpunt: 148…157 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00665762
CAS nummer: 394-30-9