5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furansulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC31424-1G PC31424-250MG PC31424-500MG PC31424-2.5G PC31424-5G
APOSPC31424-1GEA 207 EUR
APOSPC31424-1G APOSPC31424-250MG APOSPC31424-500MG APOSPC31424-2.5G APOSPC31424-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furansulphonyl chloride
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furansulphonyl chloride
Formule: C₆H₄ClF₃O₃S
Kookpunt: 44…46 °C/1mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02677699
CAS nummer: 306935-02-4
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable