6-Fluoro-4H-benzo[1,3]dioxine-8-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC31428-1G PC31428-10G
APOSPC31428-1GEA 137 EUR
APOSPC31428-1G APOSPC31428-10G
6-Fluoro-4H-benzo[1,3]dioxine-8-carboxylic acid
6-Fluoro-4H-benzo[1,3]dioxine-8-carboxylic acid
Formule: C₉H₇FO₄
Smeltpunt: 180…182 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02681981
CAS nummer: 321309-28-8