2-Quinolin-2-yl-1-(3-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3146-25G
PC3146-5G
PC3146-1G
APOSPC3146-25GEA
1270
EUR
APOSPC3146-25G
APOSPC3146-5G
APOSPC3146-1G
2-Quinolin-2-yl-1-(3-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
2-Quinolin-2-yl-1-(3-trifluoromethylphenyl)ethanol
Formule:
C₁₈H₁₄F₃NO Smeltpunt: 103…105 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03424492 CAS nummer: 502625-52-7 |