1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC31460-1G PC31460-250MG PC31460-500MG PC31460-2.5G
APOSPC31460-1GEA 185 EUR
APOSPC31460-1G APOSPC31460-250MG APOSPC31460-500MG APOSPC31460-2.5G
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole
Formule: C₁₁H₇F₃N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00119450
CAS nummer: 136773-58-5