2,4-Dimethoxy-5-(trifluoromethyl)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC31485-1G PC31485-5G
APOSPC31485-1GEA 146 EUR
APOSPC31485-1G APOSPC31485-5G
2,4-Dimethoxy-5-(trifluoromethyl)aniline
2,4-Dimethoxy-5-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₉H₁₀F₃NO₂
Smeltpunt: 78…80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 228401-47-6