2,6-Difluoro-3-nitrobenzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC31534-1G PC31534-250MG PC31534-500MG
APOSPC31534-1GEA 513 EUR
APOSPC31534-1G APOSPC31534-250MG APOSPC31534-500MG
2,6-Difluoro-3-nitrobenzamide
2,6-Difluoro-3-nitrobenzamide
Formule: C₇H₄F₂N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00120281
CAS nummer: 124169-54-6