1H,1H,11H-Eicosafluoroundecyl acrylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3154-100G PC3154-25G PC3154-5G
APOSPC3154-100GEA 805 EUR
APOSPC3154-100G APOSPC3154-25G APOSPC3154-5G
1H,1H,11H-Eicosafluoroundecyl acrylate 95%
1H,1H,11H-Eicosafluoroundecyl acrylate
Formule: C₁₄H₆F₂₀O₂
Kookpunt: 115 °C/1mmHg
Smeltpunt: 44…45 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00042112
CAS nummer: 4998-38-3
EINECS: 225-659-3