2-Chloro-6-fluoro-3-nitrobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC31540-1G PC31540-5G
APOSPC31540-1GEA 125 EUR
APOSPC31540-1G APOSPC31540-5G
2-Chloro-6-fluoro-3-nitrobenzonitrile
2-Chloro-6-fluoro-3-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₂ClFN₂O₂
Smeltpunt: 91…93 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00053834
CAS nummer: 226419-18-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III