1H,1H,11H-Perfluoroundecyl methacrylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1H,1H,11H-Icosafluoroundecyl methacrylate
PC3156-10G PC3156-25G PC3156-5G
APOSPC3156-10GEA 33.7 EUR
APOSPC3156-10G APOSPC3156-25G APOSPC3156-5G
1H,1H,11H-Perfluoroundecyl methacrylate 95%
1H,1H,11H-Perfluoroundecyl methacrylate
Formule: C₁₅H₈F₂₀O₂
MW: 600.2 g/mol
Kookpunt: 110 °C/0.05mmHg
Smeltpunt: 36…38 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00042111
CAS nummer: 41123-44-8
EINECS: 255-230-6