1,2-Epoxy-3-fluoropropane 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3158-1G PC3158-25G PC3158-5G
APOSPC3158-1GEA 103 EUR
APOSPC3158-1G APOSPC3158-25G APOSPC3158-5G
1,2-Epoxy-3-fluoropropane 98%
1,2-Epoxy-3-fluoropropane
Formule: C₃H₅FO
Kookpunt: 85…86 °C
Dichtheid: 1,067 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 4 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
CAS nummer: 503-09-3
EINECS: 207-960-1
UN: 2924
ADR: 3+8,II