Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3161-100G PC3161-250G PC3161-25G PC3161-500G
APOSPC3161-100GEA 55.5 EUR
APOSPC3161-100G APOSPC3161-250G APOSPC3161-25G APOSPC3161-500G
Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate 97%
Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate
Formule: C₆H₈F₃NO₂
Kookpunt: 83…85 °C/15mmHg
Smeltpunt: 24…26 °C
Dichtheid: 1,245 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00068195
CAS nummer: 372-29-2
UN: 3259
ADR: 8,III