2-Ethoxy-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3166-1G PC3166-5G PC3166-10G
APOSPC3166-1GEA 73 EUR
APOSPC3166-1G APOSPC3166-5G APOSPC3166-10G
2-Ethoxy-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile, Technical Grade
2-Ethoxy-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile
Formule: C₁₁H₁₀F₃NO₂
Smeltpunt: 78…80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00068218
CAS nummer: 175204-04-3